Learn More
Acetona al 99,8+ %, para análisis de residuos, Distol™, Fisher Chemical
38.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
53.60 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
78.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
53.60 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
78.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Descripción
Acetona
Para análisis de residuos de pesticidas
Para análisis de residuos de pesticidas
Especificaciones
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 2.5 L |
Color | Incolora |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.08g/mol |
Presión de vapor | 247mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.32 mPaS at 20°C |
Densidad del vapor | 2 |
pH | 7 |
Punto de fusión | -95°C |
Punto de ebullición | 56°C |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.