Learn More
Acetone, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120104
171.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
171.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21905" para aplicar la oferta.
171.38 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propan-2-uno
CC(C)=O
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propan-2-uno
CC(C)=O
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5% (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -94°C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur., reag. ISO
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.791g/mL at 25°C
Punto de ebullición 56°C (760 mmHg)
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.132
Temperatura de inflamación −17°C (1.4°F)
Envase Frasco de polietileno
Índice de refracción n20/D 1.359
Residuos después de la evaporación 0 to 0.001%
Ácido valorable ≤0.0015% (as CH3COOH)
Fórmula lineal CH3COCH3
Base valorable ≤0.0008% (as NH3)
Presión de vapor 184mmHg (20°C)
Número UN UN1090
Beilstein 635680
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.