Learn More
Acetona d6, para RMN, contiene 1 % v/v, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-48490
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
666-52-4
C3H6O
64.117
MFCD00044635
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
522220
CHEBI:78217
1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-uno
CC(=O)C
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
666-52-4
C3H6O
64.117
MFCD00044635
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
522220
CHEBI:78217
1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-uno
CC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetone-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom % D
Densidad 0.8700g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,3% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 ml
% mín. CAS 99.4
Punto de fusión -93.0°C
Punto de ebullición 55.0°C
% máx. CAS 100.0
Fórmula lineal CD3COCD3
Beilstein 01, III, 2741
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.13
Grado NMR