Learn More
Acetone, ACS reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Description
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Acetone |
Punto de fusión | -94°C (literature) |
Nombre de nota | ACS reagent, ≥99.5% |
% mín. CAS | ≥90.0000% |
% máx. CAS | ≤100.0000% |
Densidad | 0.791 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto de ebullición | 55°C to 57°C |
Cantidad | 500 mL |
Temperatura de inflamación | −17°C |
Envase | Glass Bottle |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.