Learn More
Acetona, 99,9 %, para análisis de residuos, aprobado por ECD grado sin halocarburos, Thermo Scientific Chemicals
33.25 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para el análisis de residuos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetone |
Punto de fusión | -95.0°C |
Nombre de nota | ECD Tested |
% mín. CAS | 99.85 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 0.7900g/mL |
Punto de ebullición | 56.0°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | −20°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.