Learn More
Ácido acético, glacial, ACS, +99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11393358
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
2L.
4 x 500 ml
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
ácido acético
CC(O)=O
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
ácido acético
CC(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetic Acid, glacial
Nombre de nota Glacial
Punto de fusión de 16,6 °C
Punto de ebullición de 118,1 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7+%
Número UN UN2789
Índice Merck 14,55
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado ACS
Densidad 1,049
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación 40 °C (104 °F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,3721