Learn More
Ácido acético, 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5L.
25L.
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetic acid |
Fórmula lineal | CH3CO2H |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: completamente soluble. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05 |
Porcentaje de pureza | 50% |
Cantidad | 5L. |
Temperatura de inflamación | >60 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetic acid, 50% solution in water
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.