Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH/ISE, conductividad y oxígeno disuelto de sobremesa accumet™ XL600 Dual
Proporcionan mediciones avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande. Los medidores de sobremesa de pH/ISE/conductividad/DO Fisher Scientific accumet XL600 ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayuda a garantizar la fiabilidad de las mediciones y la eficiencia de los procesos de laboratorio.
2225.00€ - 3030.00€
Especificaciones
Salidas RS232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2)
Exactitud Varios
Exactitud (conductividad) ± 1 % FS
Exactitud (DO) 0,1 + 1 LSD
Exactitud (ISE) 0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes)
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Modelo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
12820653
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Medidor de pH/ISE/conductividad/DO XL600 Dual Medidor, brazo de electrodo, cables USB y RS-232 y fuente de alimentación de 110/220 V
2225.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12810653
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Kit de medidor de pH/ISE/conductividad/DO XL600 Dual Medidor, electrodo de pH/ATC accuTupH compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), sonda de temperatura/conductividad (13-620-100), brazo de electrodo, cables RS-232 y USB, fuente de alimentación de 110/220 V
2395.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12830653
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Kit Deluxe de medidor de pH/ISE/conductividad/DO XL600 Dual Medidor, sonda de DBO de autoagitación (13-620-SSP), electrodo de pH accuTupH compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), sonda de temperatura/conductividad (13-620-100), brazo de electrodo, cables RS-232 y USB y fuente de alimentación de 110/220 V
3030.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proporcionan mediciones avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande. Los medidores de sobremesa de pH/ISE/conductividad/DO Fisherbrand accumet XL600 ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayuda a garantizar la fiabilidad de las mediciones y la eficiencia de los procesos de laboratorio.
  • En la pantalla a color de alta resolución se muestran los datos desde una gran distancia y ángulo de visión.
  • La pantalla táctil optimizada con sensibilidad de vidrio/vidrio proporciona gran facilidad de uso
  • La información en pantalla incluye fecha y hora, indicador de estabilidad, alarmas y pantallas de ayuda contextual“”
  • Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0.001
  • Reconocimiento automático de tampón con seis juegos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
  • Calibración de ISE de dos a seis puntos con 0.001 ppm, mg/l o resolución molar
  • Métodos de ISE para adición conocida, sustracción conocida, adición de analitos y sustracción de analitos
  • Modos de conductividad, TDS (sólidos disueltos totales), salinidad y resistividad
  • El modo de oxígeno disuelto calcula pruebas de DBO de cinco días, OUR y SOUR
  • Corrección de salinidad y compensación de presión barométrica con barómetro integrado para mejorar la exactitud de OD
  • Visualización de hasta cuatro mediciones de manera simultánea (dos de pH o ISE, una de conductividad y una de OD)
  • Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
  • Hasta 10 cuentas de ID de usuario protegidas por contraseña, cada una retiene ajustes únicos de calibración e instrumento con memoria para almacenar 2000 puntos de datos
  • Interfaces RS232 y USB para conexión con impresora u ordenador y generación de gráficos en pantalla en tiempo real de las mediciones
  • Puerto de Ethernet/Internet RJ45 para la conexión de red de área local (LAN) o de Internet
  • Comunicación bidireccional para conectividad LIMS y software de terceros3
  • Conectividad para periféricos como teclado, ratón u otro dispositivo USB
  • Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
  • Dos puertos para sonda de agitación opcional (13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
  • Opción de montaje en pared del medidor para crear espacio adicional sobre la mesa
Modelos de calibración trazables según el NIST (-CERT)
  • Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
  • Pruebas realizadas por laboratorios acreditados, incluye certificado trazable según el NIST
Especificaciones
  • Intervalo de pH: de - 2.000 a 20.000
  • Resolución de pH: pH de 0.1, 0.01, 0.001
  • Exactitud del pH: pH de ± 0.002
  • Intervalo de ISE: de 0.001 a 19999 ppm, mg/l o molar
  • Resolución de ISE: 0.001, 0.01, 0.1, 1 (automático)
  • Precisión de ISE: 0.5 % de la escala completa (iones monovalentes); 1 % de la escala completa (iones divalentes)
  • Intervalo de mV: ± 2000.0 mV
  • Resolución de mV: 0.1 mV
  • Exactitud de mV: ± 0.2 mV o ± 0.05 %, lo que sea mayor
  • Ajuste de compensación de mV: hasta ± 150 mV
  • Intervalo de conductividad: De 0.00 μS a 500.0 mS
  • Resolución de conductividad: 0.01, 0.1 μS; 0.001, 0.01, 0.1 mS
  • Precisión de conductividad: ± 1 % de la escala completa
  • Intervalo de TDS: de 0.00 ppm a 500 ppt (1.00 de factor de TDS)
  • Resolución de TDS: 0.01, 0.1 ppm; 0.001, 0.01, 0.1 ppt
  • Precisión de TDS: ± 1 % de la escala completa
  • Intervalo de salinidad: de 0 a 80.0 ppt
  • Resolución de salinidad: 0.01, 0.1 ppm; 0.001, 0.01, 0.1 ppt
  • Precisión de salinidad: ± 1 % de la escala completa
  • Intervalo de resistividad: de 2.000 ohm a 20.0 MOhm
  • Resolución de resistividad: 0.01, 0.1 ohmios; 0.001, 0.1 kOhm; 0.01 MOhm
  • Precisión de resistividad: ± 1 % de la escala completa
  • Intervalo de oxígeno disuelto: de 0 a 50 mg/l; del 0 al 600 % de saturación
  • Intervalo de oxígeno disuelto mediante 13-620-SSP: de 0 a 20 mg/l; del 0 al 200 % de saturación
  • Resolución de oxígeno disuelto: 0.01, 0.1 mg/l; 0.1, 1 % de saturación
  • Precisión de oxígeno disuelto: ± 0.1 mg/l ± 1 LSD, 0.1 % de saturación
  • Intervalo de presión barométrica: de 450 a 825 mm Hg
  • Precisión de presión barométrica: ± 1 mm Hg + 1 LSD
  • Escala de temperatura: - 5 °C a + 105 °C (23 °F a 221.0 °F)
  • Resolución de temperatura: 0.1 °C (0.1 °F)
  • Exactitud de temperatura: ± 0.2 °C (± 0.3 °F)
  • Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
  • Puntos de calibración de ISE: de 2 a 6 puntos
  • Calibración de temperatura ATC: Desviación en incrementos de 0.1 °C; intervalo de desviación: ± 5 °C (± 9 °F)
  • Memoria: 2000 conjuntos de datos por ID de usuario con marca de fecha y hora
  • Autodiagnóstico: Sí
  • Entradas: dos BNC, dos miniteléfonos ATC, DIN de 8 pines (conductividad), DIN de 8 pines (OD), tierra
  • Salida: RJ45, RS232, dos USB, dos sondas de agitación
  • Requisitos de alimentación: de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
  • Dimensiones (L × An × Al): 24.6 × 17.3 × 9.9 cm (9.7 × 6.8 × 3.9 pulg)
  • Peso: 1.13 kg (2.5 lb.)
Aplicaciones
Sector farmacéutico, biotecnología, investigación, aseguramiento y control de calidad, industrial, alimentos, bebidas
Incluye:13-636-XL600A: medidor de pH/ISE, conductividad y OD accumet XL600 dual, soporte del electrodo, cables RS232 y USB, fuente de alimentación universal de 100/240 V.& 13-636-XL600D: medidor de pH/ISE, conductividad y OD accumet XL600 dual, electrodo de pH recargable TRIS-compat de unión doble (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), sonda de conductividad/temperatura de 2 celdas (13-620-100), sonda DBO de autoagitación (13-620-SSP), soporte del electrodo, cables RS232 y USB, fuente de alimentación universal de 100/240 V.& 13-636-XL600: medidor de pH/ISE, conductividad y OD accumet XL600 dual, electrodo de pH recargable TRIS-compat de unión doble (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), sonda de conductividad/temperatura de 2 celdas (13-620-100), soporte del electrodo, cables RS232 y USB, fuente de alimentación universal de 100/240 V.& XL600ACERT: medidor de pH/ISE, conductividad y OD accumet XL600 dual, soporte del electrodo, cables RS232 y USB, fuente de alimentación universal de 100/240 V, certificado NIST. &XL600DCERT: medidor de pH/ISE, conductividad y OD accumet XL600, electrodo de pH recargable de unión doble TRIS-compat (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), sonda de conductividad/temperatura de 2 celdas (13-620-100), sonda DBO de autoagitación (13-620-SSP), soporte del electrodo, cables RS232 y USB, fuente de alimentación universal de 100/240 V, certificado NIST. &XL600CERT: medidor de pH/ISE, conductividad y OD accumet XL600, electrodo de pH recargable TRIS-compat de unión doble (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), sonda de conductividad/temperatura de 2 celdas (13-620-100), soporte del electrodo, cables RS232 y USB, fuente de alimentación universal de 100/240 V, certificado NIST.&
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Class A
Garantía
3 years on meter
Especificaciones
Especificaciones
RS232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2)
± 1 % FS
0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes)
± 0,002
±1 % de la escala completa
Automático (4 puntos), máximo 1/rango, manual (5 puntos), máximo 1/rango
Hasta 6 preajustes o 5 personalizados
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
2000
LCD
± 2000 mV
De 3 W a 100 MW en 4 rangos: De 0 a 20 kW, de 20 a 200 kW, de 200 kW a 2 MW, de 2 a 100 MW
De 0,050 ppm a 500 ppt (con factor TDS 1,00)
0,1/0,01/0,001
De 0 a 20 mg/l (de 0 a 1272 mbar), saturación del 0 al 200 % con electrodo 13-620-SSP
Varios
0,01 mg/l (0,1 mbar), saturación del 0,1 %
0,01/0,1 W; 0,001/0,1 kW; 0,01 MW
0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
0,1 °C
24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg)
24,6 cm
3,89 in
2,5 lb
100/240 V
Varios
0,1 + 1 LSD
± 0,2 mV
±1 % de la escala completa
±1 % de la escala completa
Desde 2 hasta 6
0,01 hasta 10
3 a 86400 s
Varios
De 0 a 500 ms
De - 2 a 20
De 0 a 80 ppt
2/3/4 dígitos
2 BNC, 2 ATC
± 2000 mV
0,001/0,01/0,1 ms
0,1 mV
0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
± 0,3 °C
3 años
9,68 in
17,3 cm
9,9 cm
1,13 kg
50/60Hz