Learn More
Fisherbrand™ accumet™ XL250 Benchtop pH/ISE Dual Channel Meters
Provide advanced pH and ion measurements with simple operation and offer a large, vivid color touch-screen display. Fisherbrand accumet XL250 pH/ISE dual channel benchtop meters offer advanced features with simple operation to help ensure your measurements are reliable and your laboratory processes are efficient.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes: Medidor de pH/ISE de sobremesa de dos canales accumet XL250, electrodo de amoniaco (13-620-509), electrodo de pH con cuerpo de vidrio, rellenable y de doble unión compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), soporte de electrodos, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V.
Descripción
Proporcionan mediciones de pH e ión avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande. Los medidores de sobremesa de pH/ISE doble canal Fisher Scientific accumet XL250 ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayuda a garantizar la fiabilidad de las mediciones y la eficiencia de los procesos de laboratorio.
- En la pantalla a color de alta resolución se muestran los datos desde una gran distancia y ángulo de visión.
- La pantalla táctil optimizada con sensibilidad de vidrio/vidrio proporciona gran facilidad de uso
- La información en pantalla incluye fecha y hora, indicador de estabilidad, alarmas y pantallas de ayuda contextual“”
- Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0,001
- Reconocimiento automático de tampón con seis juegos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
- Calibración de ISE de dos a seis puntos con 0,001 ppm, mg/l o resolución molar
- Métodos de ISE para adición conocida, sustracción conocida, adición de analitos y sustracción de analitos
- Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
- Visualice dos mediciones de pH o ISE simultáneamente con entradas de BNC de dos canales
- Hasta 10 cuentas de ID de usuario protegidas por contraseña, cada una retiene ajustes únicos de calibración e instrumento con memoria para almacenar 2000 puntos de datos
- Interfaces RS232 y USB para conexión con impresora u ordenador y generación de gráficos en pantalla en tiempo real de las mediciones
- Puerto de Ethernet/Internet RJ45 para la conexión de red de área local (LAN) o de Internet
- Comunicación bidireccional para conectividad LIMS y software de terceros3
- Conectividad para periféricos como teclado, ratón u otro dispositivo USB
- Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
- Dos puertos para sonda agitadora opcional (Cat. Nº. 13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
- Opción de montaje en pared del medidor para crear espacio adicional sobre la mesa
- Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
- Pruebas realizadas por laboratorios acreditados, incluye certificado trazable según el NIST
- Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
- Resolución de pH: pH de 0,1; 0,01; 0,001
- Exactitud del pH: ±0,002 pH
- Intervalo de ISE: De 0,001 a 19999 ppm, mg/l o molar
- Resolución de ISE: 0,001; 0,01; 0,1; 1 (automático)
- Precisión de ISE: 0,5 % de la escala completa (ión monovalente), 1 % de la escala completa (ión divalente)
- Intervalo de mV: ± 2000,0 mV
- Resolución de mV: 0,1 mV
- Exactitud de mV: ± 0,2 mV o ± 0,05 %, el que sea mayor
- Ajuste de compensación de mV: hasta ± 150 mV
- Escala de temperatura: De - 5° a + 105°C (de23° a 221,0 °F)
- Resolución de temperatura: 0,1 °C (0,1 °F)
- Exactitud de temperatura: ±0,2 °C
- Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
- Puntos de calibración de ISE: de 2 a 6 puntos
- Calibración de temperatura ATC: Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5°C (±9°F)
- Memoria: 2000 conjuntos de datos por ID de usuario con marca de fecha y hora
- Autodiagnóstico: Sí
- Entradas: Dos BNC, 2 mini-teléfonos ATC, tierra
- Requisitos de alimentación: de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
- Dimensiones (L × An × Al): 24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg)
- Peso: 1,13kg (2,5 lb)
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Servicio Técnico
3 años para el medidor
Especificaciones
RS232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2) | |
0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes) | |
± 0,002 | |
Hasta 6 preajustes o 5 personalizados | |
3 a 86400 s | |
Varios | |
LCD | |
± 2000 mV | |
2/3/4 dígitos | |
-5°C a +105°C | |
2 BNC, 2 ATC | |
± 2000 mV | |
0,1 mV | |
0,1 °C | |
24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg) | |
24,6 cm | |
3,89 in | |
2,5 lb | |
100/240 V |
Varios | |
± 0,2 mV | |
Desde 2 hasta 6 | |
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA | |
2000 | |
2 | |
pH, mV, ISE, Ión, Concentración, Temperatura, mV, ISE, Ion, Concentration, Temperature | |
De - 2 a 20 | |
0,1/0,01/0,001 | |
Medidor, 13-620-509 electrodo de amoníaco, electrodo de pH accuTupH compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), brazo de electrodo, cables USB y RS-232, y fuente de alimentación de 110/220 V. | |
Kit de amoniaco de pH/ISE doble XL250 | |
Varios | |
± 0,3 °C | |
3 años | |
9,68 in | |
17,3 cm | |
9,9 cm | |
1,13 kg | |
50/60Hz |