Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH de sobremesa accumet™ XL150
Proporcionan mediciones de pH avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande. Los medidores de sobremesa Fisher Scientific accumet XL ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayudan a garantizar la fiabilidad de las mediciones y la eficiencia de los procesos de laboratorio.
1155.00€ - 1275.00€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ±0,2 |
---|---|
Exactitud (pH) | ± 0,002 |
Exactitud (temperatura) | ± 0,3 °C |
Salidas | RS-232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2) |
Intervalo (pH) | De - 2 a 20 |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12820643
|
Fisherbrand™
|
Kit para pH XL150 | Medidor, electrodo de pH accuTupH compatible con TRIS (13-620-183A), sonda ATC (13-620-19), brazo de electrodo, cables USB y RS-232, y fuente de alimentación de 110/220 V |
1275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12890633
|
Fisherbrand™
|
Medidor de pH XL150 | Medidor, brazo de electrodo, cables USB y RS-232 y fuente de alimentación de 110/220 V |
1155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Proporcionan mediciones de pH avanzadas con un funcionamiento sencillo e incluyen una pantalla táctil nítida y grande. Los medidores de sobremesa Fisherbrand accumet XL ofrecen funciones avanzadas con un funcionamiento sencillo que ayudan a garantizar la fiabilidad de las mediciones y la eficiencia de los procesos de laboratorio.
- Pantalla en color de alta resolución que muestra los datos con claridad desde ángulos de visión y distancias amplias
- Pantalla táctil optimizada con cristal/la sensibilidad del cristal proporciona una gran facilidad de uso
- En la información en pantalla se incluye la fecha y la hora, un indicador de estabilidad, alarmas y pantallas de “ayuda” específicas según el contexto
- Entre uno y seis puntos de calibración de pH con una resolución de pH de 0.001
- Reconocimiento automático de tampones con seis grupos de tampones de pH o la opción de tampones personalizados
- Compensación automática o manual de temperatura que se muestra en °C o °F
- Hasta 10 cuentas de usuario protegidas por contraseña, cada una conserva los ajustes de calibración y del instrumento particulares con memoria para almacenar 2000 puntos de datos
- Interfaces USB y RS232 para la conexión con ordenadores o impresoras y creación de gráficos a tiempo real en la pantalla de las mediciones
- Puerto de Ethernet/Internet RJ45 para conexión a la red de área local (LAN) o a Internet
- Comunicación bidireccional para la conectividad LIMS y software de terceros 3
- Conectividad de periféricos, como el teclado, el ratón u otros dispositivos USB
- Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español
- Dos puertos para sonda de agitación opcional (N.º cat. 13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
- Opción de montaje en pared del medidor para crear más espacio en la mesa de trabajo
- Ayuda a cumplir las directrices de calidad ISO, FDA, USDA y EPA
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
- Pruebas realizadas por un laboratorio acreditado, incluye certificado de trazabilidad al NIST
- Intervalo de pH: De - 2.000 a 20.000 pH
- Resolución de pH: pH de 0.1, 0.01, 0.001
- Precisión del pH: pH ± 0.002
- Intervalo de mV: ± 2000.0 mV
- Resolución de mV: 0.1 mV
- Precisión de mV: ± 0.2 mV o ± 0.05 %, el valor que sea mayor
- Ajuste de desviación de mV: Hasta ± 150 mV
- Escala de temperatura: De -5° a + 105 °C (de 23° a 221.0 °F)
- Resolución de temperatura: 0.1 °C (0.1 °F)
- Precisión de temperatura: ± 0.2 °C (± 0.3 °F)
- Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
- Calibración de temperatura de ATC: Desviación en incrementos de 0.1 °C; intervalo de desviación: ± 5 °C (± 9 °F)
- Memoria: 2000 conjuntos de datos por ID de usuario con fecha/hora
- Autocomprobación: Sí
- Entradas: BNC, miniteléfono ATC, tierra
- Requisitos de alimentación: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
- Dimensiones (L x An x Al): 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 pulg)
- Peso: 1.13 kg (2.5 lb)
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Garantía
3 años para el medidor
Especificaciones
±0,2 | |
± 0,3 °C | |
De - 2 a 20 | |
Hasta 6 predefinidos o 5 personalizados | |
0,1 mV | |
LCD | |
BNC, ATC | |
24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 pulg) | |
2,5 lb | |
Varios | |
Varios | |
24,6 cm | |
3,89 in | |
100/240 V |
± 0,002 | |
RS-232, USB-A, mini-USB-B, RJ45, puerto del agitador (2) | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
±2000 | |
0,1 °C | |
2000 | |
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA | |
1,13 kg | |
3 años | |
Varios | |
9,68 in | |
17,3 cm | |
9,9 cm | |
50/60 Hz |