Learn More
Fisherbrand™ Medidor de laboratorio de sobremesa de conductividad accumet™ Basic AB330
Ideal para las pruebas diarias de conductividad, SDT y salinidad de sus muestras de laboratorio rutinarias.Los medidores de sobremesa accumet Basic AB330 proporcionan las funciones esenciales necesarias para mediciones comunes de conductividad, SDT y salinidad, sin funciones complicadas, a un precio asequible.
665.00€ - 910.00€
Especificaciones
Exactitud (conductividad) | ±1% de la escala completa |
---|---|
Salidas | Puerto de comunicación para ordenador o impresora |
Measurement Modes | Conductividad con temperatura, SDT con temperatura, salinidad con temperatura, TDS with Temperature, Salinity with Temperature |
Constante de celda | Desde 0,1 hasta 10 |
Calibración | Conductividad, SDT, salinidad, temperatura |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17328959
|
Fisherbrand™
|
Kit estándar de medidor de conductividad Accumet AB330 con electrodo de 2 celdas de cuerpo epóxico de conductividad/ATC K=1,0, soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V | Sonda ATC/de conductividad 13-620-100, soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V | CE, TUV 3-1, FCC Clase A |
910.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17318959
|
Fisherbrand™
|
Medidor de conductividad Accumet AB330 con soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V | Soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V | CE, TUV 3-1, FCC Clase A |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Pantalla grande retroiluminada simultánea que muestra lecturas de conductividad y temperatura
- Calibración de conductividad de uno a cinco puntos con reconocimiento automático de serie de cuatro patrones de conductividad
- Calibración de SDT de uno a cinco puntos y calibración de salinidad de un punto
- Compensación de temperatura lineal del 0 al 10 %/°C con temperaturas de referencia de 15, 20, 25 o 30 °C
- Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
- Compensación de temperatura automática o manual.
- El icono «Ready» indica la estabilidad de la medición
- Almacenamiento de 500 conjuntos de datos con sello de fecha/hora
- La memoria del medidor no volátil conserva los ajustes y los datos en caso de pérdida de energía
- El soporte acoplado al medidor facilita el movimiento sencillo del electrodo hacia dentro y hacia fuera de las muestras
Especificaciones
±1% de la escala completa | |
Conductividad con temperatura, SDT con temperatura, salinidad con temperatura, TDS with Temperature, Salinity with Temperature | |
Conductividad, SDT, salinidad, temperatura | |
Conductividad de 1 a 5 puntos, SDT de 1 a 5 puntos, salinidad de 1 punto, temperatura de 1 punto | |
0,01, 0,1, 1 µS; 0,01, 0,1 mS | |
De 0 a 10 %/°C | |
De 0,00 a 80,0 ppt | |
±1% de la escala completa | |
±1% de la escala completa | |
De -5 °C a +105 °C | |
±0,3 °C | |
Sí | |
500 Points | |
Conductividad/ATC | |
Incluido, adaptador de alimentación universal de 100/240 V | |
AB330 | |
±0,3 °C | |
100/240 V |
Puerto de comunicación para ordenador o impresora | |
Desde 0,1 hasta 10 | |
Reconocimiento automático de 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS, 111,8 mS | |
De 0,00 µS a 500,0 mS | |
Linear | |
15, 20, 25 o 30 °C | |
0,01, 0,1 ppt | |
0,01, 0,1, 1 ppm; 0,01, 0,1 ppt | |
Desde 0,40 hasta 1,00 | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
LCD de 5 pulg | |
No volátil | |
Formato impreso o CSV | |
IP-54 | |
3 años | |
Iconos de indicador | |
Automático con modos de lectura automática y temporizador, manual con modo continuo | |
50/60 Hz |