Learn More
Fisherbrand™ Medidor de pH portátil accumet™ AE6
Medidor de pH portátil Fisherbrand accumet AE6; Incluye: electrodo de pH/temperatura, Precisión: +/- 0,01 pH, +/- 0,5 °C, +/- 1 mV, Intervalo: De - 1000 a 1000 mV, de 0 a 14, Resolución: 0,01, 1 mV, 0,1 °C, Tipo de batería: 4 AAA
505.00€ - 685.00€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ± 1 |
---|---|
Exactitud (pH) | ±0,01 |
Exactitud (temperatura) | ± 0,5 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de la calidad del agua |
Calibración | 1.68, 4.01, 7, 10.01, 12.45 |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15523653
|
Fisherbrand™
|
Medidor de pH/ORP AE6, soporte/refuerzo de caucho, electrodo combinado de pH/temperatura 3 en 1 ECFC7352901B y kit de transporte de pH |
505.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15533653
|
Fisherbrand™
|
Medidor de pH/ORP AE6, soporte/refuerzo de caucho, electrodo de pH de doble unión ECFC7252201B y kit de transporte de pH |
685.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Medidor de pH portátil Fisherbrand accumet AE6; Incluye: electrodo de pH/temperatura, Precisión: +/- 0,01 pH, +/- 0,5 °C, +/- 1 mV, Intervalo: De - 1000 a 1000 mV, de 0 a 14, Resolución: 0,01, 1 mV, 0,1 °C, Tipo de batería: 4 AAA
Características del producto:- Calibración multipunto con botón pulsador (hasta cinco puntos) con precisión de escala completa ± 1 %
- Opción de calibración automática rápida y sencilla o calibración manual personalizada cerca de la muestra
- Intervalo automático de las mediciones de conductividad/TDS para lograr una respuesta rápida y una mejor resolución con un intervalo de medición amplio
- Compensación automática de temperatura (ATC) para garantizar una precisión óptima en caso de fluctuaciones de temperatura
- La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización
- El apagado automático ahorra energía de la batería después de un periodo sin uso
- Auto-diagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la resolución de los problemas
- Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia
- Electrodo con ATC integrada diseñado para que la producción de burbujas de aire sea mínima durante la medición
- El recubrimiento de caucho protege el medidor de las caídas e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa
- Kit de medidor contiene todo lo que necesita para la calibración y la medición en un resistente maletín de transporte
Aplicaciones:
- Análisis rutinarios:"" Comprobaciones de TDS o conductividad rápidas y precisas en laboratorios, colegios y otras ubicaciones.
- Agricultura y medioambiente: Útil en las comprobaciones de fertilizantes y nutrientes en sistemas hidropónicos y el sector agrícola.
- Análisis de la calidad del agua: Para el análisis de la dureza del agua, aguas sin tratar, agua industrial y de enjuague, agua potable, aguas efluentes, agua de piscinas y agua de entrada de diversos procesos. Idóneo para todo tipo de aseguramientos de calidad, industrias de impresión y análisis de calidad del agua.
Especificaciones
± 1 | |
± 0,5 °C | |
1.68, 4.01, 7, 10.01, 12.45 | |
0,01 | |
1 mV | |
De 0 °C a 100 °C | |
Automático/manual (de 0 °C a 100 °C) | |
Medidor portátil |
±0,01 | |
Análisis de la calidad del agua | |
De 0 a 14 | |
De -1000 a +1000 mV | |
Desde 1 hasta 5 | |
0,1 °C | |
AAA |