Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Medidor de pH de sobremesa AE150
Proporciona las funciones básicas necesarias para mediciones de pH de rutina sin procesos ni funciones complicados a un precio asequible.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.42200kg
Includes: Electrodo de pH de unión doble, sonda de temperatura y soporte
Descrizione
Diseñados para ofrecer comodidad en las mediciones de pH rutinarias en el laboratorio: funcionalidad simple, conjuntos de datos almacenados en una memoria no volátil y soporte de electrodos acoplable al medidor.– Los medidores de pH accumet AE150 ofrecen una lectura y un registro eficaces de muestras con opciones de visualización flexibles para mostrar simultáneamente pH y temperatura o mV y temperatura.
- De uno a cinco puntos de calibración de pH
- Reconocimiento automático del tampón con selección de dos juegos de tampones de pH
- Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
- Calibración de mV de un punto
- Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
- Compensación de temperatura automática o manual.
- Icono «Ready» para indicar la estabilidad de la medición
- Icono de estado del electrodo para indicar el estado
- Almacenamiento de 100 juegos de datos con memoria no volátil
Servizi
3 años para el medidor
Specifica
Registrador (± 2000 mV) | |
Medidor, electrodo de pH de unión doble, sonda de temperatura y soporte | |
0,01 | |
0,1 mV (± 199,9 mV), de 1 mV a más de ± 200 mV | |
0,0°C a 100,0°C | |
Desviación en incrementos de 0,1 C; intervalo de desviación: ± 5 °C | |
BNC, toma fono de 2,5 mm, punta de clavijas de referencia, tierra | |
Automático o manual (de 0 a 100 °C) | |
Adaptador de CA/CC de 9 V (110/220 VAC, de 50 a 60 Hz) |
± 0,2 mV (± 199,9 mV), ± 2 mV más allá de ± 200 mV | |
Desde 0 hasta 14 | |
± 1999 mV | |
EE.UU.: pH de 1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45; NIST: pH de 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45 | |
0,1 °C | |
100 conjuntos de datos | |
Garantía del medidor de 3 años | |
Conjunto Bio |