Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH de gel y unión sencilla accumet™ AE
Los electrodos de pH de la serie Fisher Scientific™ accumet™ AE son compatibles con el medidor de pH accumet™ AE150 para realizar mediciones de pH rutinarias a un precio muy asequible.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
Descripción
El electrodo de pH de junta simple de la serie AE de accumet, que es ideal para para medir el pH de muestras comunes, es una excelente elección para mediciones rutinarias de laboratorio.
Características del producto:- Electrodo combinado de pH de junta simple
- Referencia rellena de gel de bajo mantenimiento
- Carcasa de plástico duradero
- Longitud del cuerpo: 90 mm
- Conexión BNC
- Cable de 1 metro.
Servicio Técnico
6 meses
Especificaciones
BNC | |
Plástico | |
De 0 °C a 80 °C | |
Medidor de pH accumet AE150 13-636-AE150 | |
90 mm |
Individual | |
Desde 1 hasta 13 | |
Electrodo de pH | |
0°C a 80°C |