Learn More
Fisherbrand™ Sonda de temperatura ATC accumet™ serie AE
Las sondas de temperatura ATC de serie AE Fisher Scientific™ accumet™ son compatibles con el medidor de pH accumet AE150 para realizar mediciones de pH rutinarias a un precio muy asequible.
52.95€ - 54.45€
Especificaciones
Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 100°C |
---|---|
Tipo | Sonda de temperatura |
Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH accumet 13-636-AE150 y AE150 |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15583633
|
accumet
13-620-22 |
90 mm |
52.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15573633
|
accumet
13-620-21 |
120 mm |
54.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Empareje la sonda de temperatura ARC accumet AE con un electrodo de pH accumet AE para medir muestras rutinarias de laboratorio a diario. La sonda ATC de la serie AE de 90 mm de longitud es ideal para muestras de menor volumen, mientras que la sonda ATC de la serie AE de 120 mm de longitud es ideal para muestras de mayor volumen.
Características del producto:- Sonda ATC de temperatura
- Cuerpo de acero inoxidable duradero
- Longitud de cuerpo de 90 mm o 120 mm
- Conexión de toma fono de 2.5 mm
- Cable de 1 metro
Garantía
6 meses
Especificaciones
0°C a 100°C | |
Sonda de temperatura | |
Medidor de pH accumet 13-636-AE150 y AE150 | |
De 0 °C a 100 °C |