Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AB250 Benchtop pH/ISE Meters
Provides intuitive, simple operation and high accuracy measurements in a compact, affordable meter. Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE meter provides flexible measurements of pH or ion concentration using an ion selective electrode (ISE) in one easy to use, reliable measurement system.
Marca:  Fisherbrand™
643.84 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12860633
  • 930.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Medidor de pH/ISE de sobremesa accumet AB250, electrodo de pH/ATC con cuerpo epóxico rellenable y de doble unión compatible con TRIS (13-620-631), soporte de electrodos, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V
Descripción
Descripción
Provides intuitive, simple operation and high accuracy measurements in a compact, affordable meter. Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE meter provides flexible measurements of pH or ion concentration using an ion selective electrode (ISE) in one easy to use,
  • Pantalla gráfica retroiluminada con fecha y hora, indicador de estabilidad y alarmas
  • Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0,001
  • Reconocimiento automático del tampón con cuatro conjuntos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
  • Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
  • Calibración de ISE de dos a seis puntos con 0,001 ppm, mg/l o resolución molar
  • Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
  • Protección mediante contraseña de modos de configuración y calibración
  • Almacenamiento de 500 conjuntos de datos
  • Interfaces RS232 y USB
  • Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
  • Sonda agitadora opcional (Cat. Nº. 13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
Modelo de calibración trazable según el NIST (-CERT)
  • Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
  • Pruebas realizadas por laboratorios acreditados, incluye certificado trazable según el NIST
Especificaciones
  • Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
  • Resolución de pH: pH de 0,1; 0,01; 0,001
  • Exactitud del pH: ±0,002 pH
  • Intervalo de ISE: De 0,001 a 19999 ppm, mg/l o molar
  • Resolución de ISE: 0,001; 0,01; 0,1; 1 (automático)
  • Precisión de ISE: 0,5 % de la escala completa (ión monovalente), 1 % de la escala completa (ión divalente)
  • Intervalo de mV: ± 2000,0 mV
  • Resolución de mV: 0,1 mV
  • Exactitud de mV: ± 0,2 mV o ± 0,05 %, el que sea mayor
  • Ajuste de compensación de mV: hasta ± 150 mV
  • Escala de temperatura: de 0° a 100°C (de 32° a 212,0 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Exactitud de temperatura: ±0,3 °C
  • Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
  • Calibración de temperatura ATC: Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5°C (±9°F)
  • Autodiagnóstico: Sí
  • Entradas: BNC, miniteléfono ATC, tierra
  • Requisitos de alimentación: de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Aplicaciones
Académicas, investigación, aseguramiento y control de calidad, agua potable, aguas residuales, alimentos, bebidas, industriales
Certifications
Modelos selectos disponibles con certificado de trazabilidad al NIST
Servicio Técnico
3 años para el medidor
Especificaciones
Especificaciones
RS232 (toma fono), mini-USB-B, agitador
± 0,2 mV
De 2 a 6 puntos de uno de los siguientes grupos: 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000
Sin certificado de pH trazable al NIST
500
pH, mV, ISE, concentración, iones, temperatura, mV, ISE, Ion, Concentration, Temperature
De - 2 a 20
0,1/0,01/0,001
Medidor, electrodo de pH/ATC compatible con TRIS (13-620-631), brazo de electrodo, cables USB y RS-232, fuente de alimentación de 100/240 V
Kit para pH/ISE AB250
0,1 mV
0,1 °C
100/240 V
0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes)
± 0,002
Hasta 6 preajustes o 5 personalizados
Manual, con temporizador (seleccionable para cada 3 a 3600 s), impresora o formato CSV
LCD
± 2000 mV
0,001/0,01/0,1/1 (automático)
0°C a 100°C
BNC, ATC
De 0,001 a 19999 (±2000)
± 0,3 °C
3 años
50/60Hz