Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ Phenyl-Hexyl
Utilice esta columna de núcleo sólido para separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos aromáticos y moderadamente polares.
507.44€ - 970.75€
Especificaciones
Presión máxima 14500 psi (1000 bar)
Forma de partícula Núcleo sólido esférico
Tamaño de partículas 2,6 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 80 Å
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Tamaño de partículas Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de partículas Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11357541
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17926-052130
2,6 μm 2,1 mm 50 mm
718.14€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11367541
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17926-053030
2,6 μm 3 mm 50 mm
718.14€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11377541
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17926-054630
2,6 μm 4,6 mm 50 mm
718.14€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11387541
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17926-102130
2,6 μm 2,1 mm 100 mm
842.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11397541
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17926-103030
2,6 μm 3 mm 100 mm
842.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11307551
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17926-104630
2,6 μm 4,6 mm 100 mm
842.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11317551
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17926-152130
2,6 μm 2,1 mm 150 mm
970.75€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11327551
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17926-153030
2,6 μm 3 mm 150 mm
970.75€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11337551
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17926-154630
2,6 μm 4,6 mm 150 mm
970.75€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11657711
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17926-014005
2,6 μm 4 mm 10 mm
507.44€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11647711
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17926-013005
2,6 μm 3 mm 10 mm
507.44€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11637711
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17926-012105
2,6 μm 2,1 mm 10 mm
507.44€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11327541
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17926-032130
2,6 μm 2,1 mm 30 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Ofrezca una selectividad única para analitos aromáticos y moderadamente polares con las columnas para LC de fenil/hexil Thermo Scientific™ Accucore™.
Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 μm.
  • Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
  • Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
  • Selectividad de modo mixto para analitos aromáticos y moderadamente polares
  • Mejora de las interacciones Pi-pi con aromáticos
  • Hidrofobicidad moderada
Información para pedidos:
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
14500 psi (1000 bar)
2,6 μm
80 Å
70°C
Accucore
5 %
Núcleo sólido esférico
De 2 a 8
130 m²/g
L11
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Fase reversa
Fase reversa
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.