Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ C30
Utilice esta columna de núcleo sólido especialmente diseñada para separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos hidrófobos de cadena larga.
555.98€ - 1114.17€
Especificaciones
Presión máxima | 14500 psi (1000 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | 2,6 μm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 150 Å |
Área de la superficie | 90 m²/g |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13405689
|
Thermo Scientific™
27826-252130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 250 mm |
1114.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13485679
|
Thermo Scientific™
27826-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
1045.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13495679
|
Thermo Scientific™
27826-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
1045.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13425679
|
Thermo Scientific™
27826-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
773.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13455679
|
Thermo Scientific™
27826-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
926.63€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13475679
|
Thermo Scientific™
27826-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
1045.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13435679
|
Thermo Scientific™
27826-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
773.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13465679
|
Thermo Scientific™
27826-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
948.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13499738
|
Thermo Scientific™
27826-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
926.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13582950
|
Thermo Scientific™
27826-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
555.98€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13445679
|
Thermo Scientific™
27826-054630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Realice rápidas separaciones de alta resolución de compuestos hidrófobos de cadena larga mediante las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ C30. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 µm permiten separaciones rápidas y de alta resolución con contrapresiones bajas. La fase estacionaria de la C30 ofrece una selectividad de forma exclusiva para isómeros relacionados estructuralmente y es compatible con fases móviles muy acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad excepcional- Alta selectividad de forma para isómeros relacionados estructuralmente, hidrófobos y de cadena larga
- La fase unida no sufrirá un colapso de fase en fase móvil muy acuosa.
- Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
14500 psi (1000 bar) | |
De 2 a 8 | |
90 m²/g | |
L62 | |
Accucore | |
5% | |
Sí |
2,6 μm | |
150 Å | |
70°C | |
C30 | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.