Learn More
Fisherbrand™ Sistema de purificación de agua ACCU500
Produce agua ultrapura y agua de ósmosis inversa (OI) directamente a partir del agua corriente sin filtros de pretratamiento adicionales.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 42.10000kg
Código de producto. 15489699
  • 9330.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La calidad del agua ultrapura cumple o supera las normas relativas al agua de tipo I ASTM, CLSI, CAP e ISO
  • Sistema con certificación CE y RoHS
  • Dispensador remoto con sensor de resistividad de alta precisión incorporado con una constante de celda de 0,01 cm-1 para medir la calidad del agua ultrapura justo antes del punto de dispensación
  • Dos años de garantía
Especificaciones
Especificaciones
Tipo I ASTM, CLSI, CAP, ISO
< 0,001 UE/ml (con un cartucho de ultrafiltración terminal)
1,5/ l/min (agua ultrapura de tipo I)
Opcional
< 1/ml (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal)
30 x 51 x 48 cm
< 20 µS/cm
Grifo, TDS < 1000 ppm (2000 µS/cm)
agua de tipo 1 y 3
18,2 Mohm.cm
10, 15, 20, 30 l/h