Learn More
Fisherbrand™ Accu20 Ultrapure Water System
Fisherbrand™ Accu20 Ultrapure Water System used to produce Type I ultrapure water and RO water on demand from tap water directly.
5690.00€ - 6930.00€
Especificaciones
Conductividad | Agua de OI a 25 °C: Típicamente < 20 μS/cm |
---|---|
Contenido bacteriano | < 0,1 CFU/ml (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal) |
Caudal | Agua de OI (a 25 °C): > 0,5 l/min; agua ultrapura (tipo I) (a 25 °C): > 0,5 l/min |
Resistividad | 18,2 Mohm/cm |
Presión del agua de suministro | De 1 a 6 bar |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15489689
|
Fisherbrand™
|
Sistema de purificación de agua ultrapura ACCU20 |
5690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15499689
|
Fisherbrand™
|
Sistema de purificación de agua ultrapura ACCU20 UV |
6930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Compact system provides easy way to produce ultrapure water or RO water on demand from tap water directly with no additional pre-treatment filters
- Equipped with safeguard AccuDuo P pack cartridge and dual-column AccuDuo U Pack ultrapurification cartridge to ensure optimum quality of final product water
- No external storage tank required, which eliminate risk of water degration by contaminants from container or tubing
- Fully automatic controlled and maintained system contains automatic cleaning cycles and selfmaintenance functions for RO membrane, which increases lifetime and efficiency of RO membranes as well as cartridges
- Automatic hourly system recirculation in loop prevents bacterial growth and maintain water purity at all times
- System status and key quality parameters are clearly displayed on large LCD screen for easy system performance monitoring
Applications:
- HPLC mobile phase preparation
- Preparation of reagent blank solutions
- As sample diluent for GC, HPLC, AA, ICP-MS and other analytical techniques
- Preparation of buffers and culture media for mammalian cell culture
- Preparation of molecular biology reagents, etc.
Certifications
Cumple o supera las normas relativas al agua de tipo I ASTM, CLSI, CAP e ISO.
Especificaciones
Agua de OI a 25 °C: Típicamente < 20 μS/cm | |
Agua de OI (a 25 °C): > 0,5 l/min; agua ultrapura (tipo I) (a 25 °C): > 0,5 l/min | |
De 1 a 6 bar | |
5°C a 45°C | |
30 cm | |
48 cm | |
51 cm |
< 0,1 CFU/ml (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal) | |
18,2 Mohm/cm | |
Accu20 | |
76,2 in | |
18,8 in | |
20 pulg |