Learn More
Fisher Scientific™ Accu100 Ultrapure Water System
Ultrapure water for critical laboratory applications. Fisherbrand™ Accu100 Ultrapure Water System used to produce Type I ultrapure water from RO, distilled or deionized water.
Marca:  Fisher Scientific™ RS2200QUVPK
Detalles adicionales : Peso : 11.49000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15409759
  • 6960.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Dispensador de agua ultrapura independiente
  • El dispensador remoto tiene incorporado un sensor de resistividad de alta precisión con una constante de celda de 0,01 cm-1 para medir la calidad del agua ultrapura justo antes del punto de dispensación
  • Dispensación y calibración volumétrica
  • El mango rota 360° y puede sacarse del soporte para facilitar una dispensación instantánea con la máxima flexibilidad
Panel de control multifuncional
  • Dispensación y calibración volumétrica
  • Alarmas e información de mantenimiento en gran pantalla LCD en color
  • Supervisión en tiempo real del estado del sistema: Calidad/resistividad del agua producida y vida útil restante del cartucho/de la lámpara UV
AccuQuatro U Pack
  • Cartucho de ultrapurificación de gran capacidad patentado
  • Volumen de agua muerta mínimo
  • Producción de agua ultrapura libre de iones y materia orgánica
  • Opciones de cartuchos de ultrapurificación para tipos de agua de suministro
Especificaciones
Especificaciones
COT: < 10 ppmm
Destilada, DI, RO, EDI
18,2 Mohm/cm a 25 °C
De 0 a 1 bar
< 1/ml
8,26 in
17,3 in
35 cm
6 kg
< 0,1 UFC/ml
De 1,0 a 1,5 l/min a 25 °C
Sistema de purificación de agua ultrapura ACCU100 UV, con dispensador
Accu100
5°C a 45°C
21 cm
44 cm
13,2 lb