Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Acclaim™ Trinity P2
Utilice estas columnas de modo mixto para la separación de cationes o aniones multivalentes y productos farmacéuticos.
209.53€ - 978.16€
Especificaciones
Presión máxima | 6000 psi (415 bar) |
---|---|
Compatibilidad de fase móvil | Fase móvil acuosa de 0 a 100 % |
Forma de partícula | Silicio esférica |
Tamaño de partículas | 3 μm |
pH | Desde 2,5 hasta 7 |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15122909
|
Thermo Scientific™
085434 |
3 μm | 3 mm | 100 mm |
978.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15142909
|
Thermo Scientific™
085433 |
3 μm | 3 mm | 50 mm |
763.13€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15112909
|
Thermo Scientific™
085432 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
968.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15132909
|
Thermo Scientific™
085431 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
763.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15152909
|
Thermo Scientific™
085436 |
3 μm | 3 mm | 10 mm |
209.53€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15162909
|
Thermo Scientific™
085435 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm |
227.49€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Separe contraiones farmacéuticos, como cationes o aniones monovalentes y divalentes, con las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2. La innovadora tecnología de columna en modo mixto proporciona funciones de interacción hidrófila, HILIC, intercambio aniónico e intercambio catiónico para el desarrollo flexible de métodos. Utilice la columna para LC Acclaim Trinity P2 para complementar la columna para LC Acclaim Trinity P1, que separa simultáneamente sustancias farmacéuticas y sus contraiones, a fin de conseguir una solución integral para el análisis farmacéutico de contraiones mediante HPLC.
La fase estacionaria Acclaim Trinity P2, creada con la tecnología de híbrido de nanopolímero y sílice (NSH), consta de partículas esféricas de sílice porosas de gran pureza revestidas con partículas de nanopolímero cargadas. La exclusiva química de la superficie incluye un área de poros interior del gránulo de sílice modificada con una capa orgánica adherida mediante enlaces covalentes que facilita la retención del intercambio catiónico. La superficie de poros exterior está modificada con gránulos de nanopolímero de intercambio aniónico. Esta composición química garantiza la separación espacial de las regiones de intercambio de aniones y de cationes.Alta selectividad para análisis de contraiones
- Sangrado bajo de las columnas, compatible con espectrometría de masas (MS) y detección de aerosol cargado (CAD)
- Hidrolíticamente estable
- Alta eficiencia
- Disponible en tamaños de partícula de 3,0 μm y diámetros de 2,1 y 3,0 mm, con 50 y 100 mm de longitud
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
- Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
- Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
- Formas de pico excelentes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
Especificaciones
6000 psi (415 bar) | |
Silicio esférica | |
Desde 2,5 hasta 7 | |
Compatible con los disolventes orgánicos para HPLC más comunes, excepto los alcoholes | |
45°C | |
Acclaim | |
Patentado |
Fase móvil acuosa de 0 a 100 % | |
3 μm | |
300 Å | |
100 m²/g | |
Híbrido esférico de nanopolímero y sílice | |
Modo mixto | |
HILIC e intercambio iónico |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.