Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ Carbonyl C18
Utilícela para lograr una resolución superior y una separación de alto rendimiento de los derivados de la dinitrofenilhidracina (DNPH) de aldehídos y cetonas.
225.57€ - 1395.47€
Especificaciones
pH | Desde 2,5 hasta 7,5 |
---|---|
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 300 m²/g |
Temperatura | 50°C |
Con desactivación terminal | Sí |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12366543
|
Thermo Scientific™
077972 |
2,2 μm | 2,1 mm | 100 mm |
875.61€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12396543
|
Thermo Scientific™
077973 |
2,2 μm | 2,1 mm | 150 mm |
905.93€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12366553
|
Thermo Scientific™
077974 |
2,2 μm | 3 mm | 100 mm |
910.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15237468
|
Thermo Scientific™
079009 |
3 μm | 3 mm | 250 mm |
1395.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15247468
|
Thermo Scientific™
079010 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
888.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15257468
|
Thermo Scientific™
079011 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
975.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15123707
|
Thermo Scientific™
079012 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
225.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15267468
|
Thermo Scientific™
079013 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
247.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15277468
|
Thermo Scientific™
079014 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm |
236.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
Utilice las columnas para LC de carbonilo Thermo Scientific™ Acclaim™ C18 para lograr una separación de alto rendimiento y una resolución superior de los derivados de la dinitrofenilhidracina (DNPH) de aldehídos y cetonas. Esta columna de base de sílice y fase reversa proporciona la selectividad idónea y la resolución básica para derivados de DNPH regulados por diversos métodos oficiales, como los métodos EPA 554, EPA 8315, EPA 1667, EPA TO-11 y CARB 1004 de EE. UU.
Rendimiento superior para análisis complejos de aldehídos y cetonas
- Separaciones de gran eficacia para un excelente rendimiento de UHPLC
- Columnas resistentes con una buena reproducibilidad lote a lote
- Métodos eficaces probados
Amplia variedad de dimensiones de columnas para satisfacer sus necesidades de análisis
- Partículas de 2,2, 3 y 5 µm de tamaño; las partículas de menor tamaño proporcionan una elevada eficacia de picos para un análisis rápido
- 2,1, 3,0 y 4,6 mm de diámetro. Las columnas de menor diámetro (2,1 y 3,0 mm) consumen menos disolventes y generan menos residuos químicos
- 100, 150 y 250 mm de longitud
Para aplicaciones de alto rendimiento, utilice el formato de columna de 2,1 × 100 mm combinado con una elevada velocidad lineal. Si precisa una alta capacidad de resolución, emplee una columna más larga (2,1 × 150 mm) a una velocidad lineal óptima para lograr una resolución aún mejor.
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
- Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
- Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
- Formas de pico excelentes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
Specifications
Desde 2,5 hasta 7,5 | |
300 m²/g | |
Sí |
120 Å | |
50°C | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.