Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ C30
Se utiliza para una separación superior de isómeros estructurales hidrófobos.
216.48€ - 937.68€
Especificaciones
pH | De 2 a 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 200 Å |
Área de la superficie | 200 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Fase estacionaria | C30 |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11312003
|
Thermo Scientific™
075718 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
742.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11322003
|
Thermo Scientific™
075719 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
670.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12769815
|
Thermo Scientific™
078660 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
737.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12779815
|
Thermo Scientific™
078661 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm |
549.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12709825
|
Thermo Scientific™
078664 |
3 μm | 2,1 mm | 250 mm |
823.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12719825
|
Thermo Scientific™
078665 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
670.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12729825
|
Thermo Scientific™
078666 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
549.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11332003
|
Thermo Scientific™
075720 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm |
216.48€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11342003
|
Thermo Scientific™
075721 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
226.79€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11352003
|
Thermo Scientific™
075722 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
216.48€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11362003
|
Thermo Scientific™
075723 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
849.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11372003
|
Thermo Scientific™
075724 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
857.79€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11362023
|
Thermo Scientific™
075725 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
857.79€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11372023
|
Thermo Scientific™
075726 |
3 μm | 3 mm | 250 mm |
937.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12799815
|
Thermo Scientific™
078663 |
3 μm | 3 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
En las separaciones de isómeros hidrófobos relacionados estructuralmente, las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 de fase reversa proporcionan resultados excelentes. La modificación covalente del silano de alquilo C30 en gel de sílice poroso, esférico y ultrapuro da a estas columnas una alta selectividad de forma. Son totalmente compatibles con diversos tampones acuosos, útiles para una amplia gama de aplicaciones de analitos y ofrecen más flexibilidad en el desarrollo de métodos.
Alta selectividad de forma para la separación de isómeros relacionados estructuralmente- Selectividad exclusiva, que complementa a otras columnas de fase reversa
- Alta eficiencia y embalaje resistente
- Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
- Estables con un pH de entre 2 y 8
- Disponible en tamaños de partícula de 3 y 5 µm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 200 Å
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
- Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
Especificaciones
De 2 a 8 | |
200 m²/g | |
C30 | |
13 % | |
Fase reversa |
200 Å | |
60°C | |
Acclaim | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.