Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18
Se utiliza para el análisis de alta resolución de péptidos trípticos, naturales y sintéticos. Su alta capacidad de carga es excepcional para péptidos poco abundantes en muestras de proteómica complejas.
Marca: Thermo Scientific™ 164540
Detalles adicionales : Peso : 2.49480kg
Descripción
Ofrezca una alta capacidad de carga para una adaptación excepcional en el análisis de péptidos poco abundantes en muestras proteómicas complejas con las columnas para LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18. Las columnas para LC PepMap ofrecen longitudes para separaciones rápidas y de alta resolución de péptidos.
- Alta resolución en identificación de proteínas, descubrimiento de biomarcadores y biología de sistemas
- Excepcional capacidad de carga que ofrece la máxima sensibilidad en LC/MS
- Diseñadas para LC-MS sin TFA, lo que reduce los efectos de supresión iónica
- Optimizadas para el acoplamiento a ESI/MS y MALDI-MS
- Máxima reproducibilidad columna a columna
- HPLC miniaturizada moderna y sencilla
- Premontadas con accesorios de entrada de columna nanoViper para una fácil instalación de la columna
Principales ventajas de los accesorios nanoViper
- Facilidad de uso, sin funda para pequeños capilares
- Montaje sin herramientas
- La columna no sufre daños por apretarla demasiado: puede soportar presiones de hasta 1000 bares y es compatible con uniones y válvulas de otros fabricantes
- No se producen fallos en los experimentos por malas conexiones
- Gran capacidad de carga
- Se usa para el análisis de péptidos bajos abundantes que se encuentran a menudo en muestras proteómicas complejas.
- Seleccione la longitud de la columna D. I. según sus requisitos de rendimiento, sensibilidad y cantidad de muestra disponible.
- Elija entre longitudes de 50, 150, 250, 500 mm, y D.I. de 50, 75, 300 y 1000 µm.
- Mejor separación de proteínas y péptidos
- La utilización de LC/MS sin ácido trifluoroacético (TFA) reduce al mínimo los efectos de supresión para una sensibilidad MS mejorada.
- Excelente eficacia de separación
- Resolución y recuperación superiores
- Fácil instalación con los accesorios nanoViper™ de apriete manual
También hay disponibles nanocolumnas PepMap premontadas con accesorios Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ de apriete manual para conexiones sin volúmenes muertos de 1000 bares.
- No requiere herramientas
- Proporciona conexiones prácticamente sin volúmenes muertos
- Admite presiones de hasta 1000 bares
Acerca de las nanocolumnas, las columnas capilares y las microcolumnas Acclaim PepMap
Las nanocolumnas (75 µm), las columnas capilares (300 µm) y las microcolumnas (1000 µm) son ideales para análisis de proteínas y péptidos. La cantidad de muestra suele ser limitada, y las columnas de diámetro interno más pequeños pueden aumentar la sensibilidad en situaciones con muestras limitadas. Aunque las nanocolumnas para LC se utilizan a menudo en proteómica, los efectos de concentración de las columnas capilares y las microcolumnas son beneficiosos para metabolómica o para facilitar la interconexión de LC-MS. Las columnas Thermo Scientific Acclaim PepMap están disponibles como nanocolumnas, columnas capilares y microcolumnas con una gran variedad de fases estacionarias para el análisis de proteínas y péptidos.
Utilice las columnas trampa PepMap para el desalado y la preconcentración de péptidos antes de la separación por LC con la detección por MS. Las columnas trampa proporcionan la máxima eficiencia para el mapeo de péptidos unidimensionales y los análisis 2D-LC.
Especificaciones
Columna de análisis NanoViper | |
300 nl/min | |
11600 psi (800 bar) | |
De 2 a 8 | |
450 m²/g | |
L1 | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
Columna de análisis NanoViper |
0,75 mm | |
500 mm | |
2 μm | |
100Å | |
60 °C | |
C18 | |
15 % | |
Sí | |
Sílice fundida blindada con polieteretercetona (PEEK) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.