Learn More
Thermo Scientific™ Base auxiliar para estaciones de capsulación electrónicas programables de alta potencia
Manos libres que permite realizar operaciones de capsulación más rápidas con una base ajustable.
Marca: Thermo Scientific™ ECRH-STAND
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.70000kg
Descrizione
Gracias a la base auxiliar Thermo Scientific™ ajustable para las estaciones de capsulación de alta potencia electrónicas programables, puede disfrutar de un funcionamiento manos libres para unas operaciones de capsulación más rápidas.
- Altura ajustable con placa resistente a los disolventes
- Dimensiones: 37,6 x 25,4 x 17,7 cm (14,8 x 10 x 7 ″)
Specifica
Cromatografía industrial | |
Estación de capsulación de alta potencia electrónica programable | |
1 unidad |
Capsulador electrónico | |
Base auxiliar para capsulaciones electrónicas (placa y barra) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.