Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para la mezcladora vorticial LP
Optimice la flexibilidad y el rendimiento utilizando accesorios Thermo Scientific™ para mezcladores vorticiales LP.
13.95€ - 15.80€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15248874
|
Thermo Scientific™
88880118 |
Plataforma de caucho |
15.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15268874
|
Thermo Scientific™
88880120 |
Soporte de tubos con sujeción para recipientes (10 mm de diám.) |
15.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15288874
|
Thermo Scientific™
88880121 |
Soporte de tubos con sujeción para recipientes (12 mm de diám.) |
15.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15258874
|
Thermo Scientific™
88880119 |
Plataforma de caucho (tipo gofrado) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15208884
|
Thermo Scientific™
88880124 |
Soporte de tubos con sujeción para recipientes (25 mm de diám.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15278874
|
Thermo Scientific™
88880122 |
Soporte de tubos con sujeción para recipientes (15 mm de diám.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Optimize flexibility and performance by using Thermo Scientific™ Accessories for LP Vortex Mixers.
- Garantía: 2 años
Especificaciones
Agitador vórtex |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.