Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y recambios para el agitador vorticial MaxiMix III
Thermo Scientific ofrece una variedad de accesorios para dotar al agitador vorticial MaxiMix III de máxima flexibilidad.
Marca: Thermo Scientific™ PT500X9A
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
Descripción
Thermo Scientific ofrece una variedad de accesorios para dotar al agitador vorticial MaxiMix III de máxima flexibilidad.
Especificaciones
Soporte universal | |
Soporte universal para una variedad de matraces, vasos de precipitados, frascos y racks de tubos de ensayo. Dos barras de goma blanda permiten fijar los recipientes. | |
Mezclador vórtex MaxiMix™ III |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.