Learn More
Merck Accessories, and Replacement Parts for HP In-Line Stainless Steel Filter Holders 47 mm
For filtration of gases or liquids at inlet pressures of 20 to 700 bar
235.00€ - 1765.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Soporte de filtro de acero inoxidable de alta presión de 47 mm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10151921
|
Merck
XX4504705 |
Junta tórica interna, tratada con PTFE |
278.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10223351
|
Merck
XX4504710 |
Junta tórica interna, PTFE |
363.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10385521
|
Merck
XX4504713 |
Junta tórica exterior, fluoroelastómero |
235.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10577102
|
Merck
XX45047RK |
Kits de piezas de repuesto |
1085.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10339700
|
Merck
XX4504700 |
Soporte de filtro (alta presión) |
1765.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para la filtración de gases o líquidos con presiones de entrada de 20 a 700 bar
Applications:In-Line Stainless Steel Filter Holders are commonly used for the filtration of gases or liquids at inlet pressures of 20 to 700 bar. Differential pressure depends on filter type used. All filter holders may be autoclaved (available in 25 mm and 47 mm).Filter holder XX4404700 is equipped with a back-pressure support screen. It may be autoclaved with filter in-place, if PTFE-coated support screens, XX4404702 and XX4404704, are used. - XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614, and 00907P are replacement parts for Filter Holder XX4404700.Filter holder XX4504700 may be equipped with an upstream filter support screen, XX4504704, for back-pressure protection of filter.- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713, and XX45047RK are replacement parts for Filter Holder XX4504700.Replacement parts for the 25mm SS Filter Holder are available as a kit under Catalog Number XX45025RK, which includes: (3) stainless steel hex-cap screws, (3) LCR-treated Buna-N O-rings (2-018), (1) stainless steel support screen, (1) Allen™ wrench.Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Soporte de filtro de acero inoxidable de alta presión de 47 mm | |
No estéril |