Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para embudos de filtro Nalgene™
El adaptador para embudos de filtro Thermo Scientific™ Nalgene es la versión envasada a granel de los adaptadores para embudo que se suministran con los embudos de filtro para pruebas analíticas de las series 145 y 147.
20.80€ - 1802.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10634212
|
Thermo Scientific™
DS0390-0070 |
Campana de llenado |
56.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10243971
|
Thermo Scientific™
DS0397-0010 |
Adaptador de embudo de filtro |
89.15€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10090352
|
Thermo Scientific™
710300-0004 |
Juntas tóricas |
49.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10182541
|
Thermo Scientific™
710300-0001 |
Juntas tóricas y juntas |
38.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10693252
|
Thermo Scientific™
710300-0005 |
Tapones de vacío y adaptadores para tubos |
22.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10132641
|
Thermo Scientific™
710300-0006 |
Adaptadores para tubos de vacío |
20.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10673062
|
Thermo Scientific™
DS0395-0708 |
Junta para vacío |
74.80€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10315751
|
Thermo Scientific™
DS0345-0001 |
Colector de vacío |
1802.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12746697
|
Thermo Scientific™
710345-0010 |
Filter Manifold Stopcock |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10566551
|
Thermo Scientific™
710300-0003 |
Placas de esterilización y juntas tóricas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10052201
|
Thermo Scientific™
710315-0003 |
Embudo de filtración reutilizable Nalgene™ con pinza |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Diseñados para su uso en una amplia gama de aplicaciones, el hardware y los accesorios de filtración Thermo Scientific™ Nalgene™ se pueden utilizar junto con nuestras diversas líneas de dispositivos de filtración.
- Las salidas están espaciadas para facilitar el manejo de embudos de filtro individuales.
- La llave de paso de Teflon™ de cada válvula interrumpe el caudal si se emplean menos de tres bocas de salida.
- Idóneo para su utilización con el embudo de filtro reutilizable Nalgene con abrazadera
- Para uso con embudos de filtro Nalgene analíticos o de pruebas.
Tres bocas de salida de vacío, cada una de ellas con válvula de dos vías y puerto de ventilación; conector de vacío dentado para tubo de 0,38 in. (9,5 mm) de diámetro interno.
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Frascos o sistemas de cierre con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Frascos o sistemas de cierre con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se aconseja a los clientes que comprueben los frascos y los tapones Thermo Scientific Nalgene sometiéndolos a las condiciones de las aplicaciones donde van a utilizarse. Los productos Thermo Scientific Nalgene son estancos a temperatura y presión ambiente si se utilizan con los tapones Nalgene.