Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para los agitadores magnéticos Fisherbrand™ RT Basic
Optimice el rendimiento y la flexibilidad
17.90€ - 19.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Agitador magnético de serie RT Basic |
---|---|
Tipo | Cubierta de placa de silicona blanca |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15316617
|
Fisherbrand™
|
170 mm |
17.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15326617
|
Fisherbrand™
|
220 mm |
19.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Blanco
- Silicona
Especificaciones
Agitador magnético de serie RT Basic | |
Cubierta de placa de silicona blanca |