Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para placa calefactora Fisherbrand™ Isotemp, agitadores con placa calefactora RT Basic y Advanced
Optimice el rendimiento y la flexibilidad
10.80€ - 153.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Para su uso con placa calefactora RT, agitadores con placa calefactora RT Basic y Advanced |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15386607
|
Fisherbrand™
|
Varilla de soporte (12 mm de diámetro, 400 mm, M10) |
47.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15376607
|
Fisherbrand™
|
Pantalla de seguridad transparente (PC) |
21.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15366607
|
Fisherbrand™
|
Baño de calentamiento |
45.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15336617
|
Fisherbrand™
|
Sonda de temperatura (PT 100, sensor con conector SN-8-4), disponible solo para el agitador con placa calefactora RT 2Advanced |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15356617
|
Fisherbrand™
|
Abrazadera de 3 dientes (asa de 60 mm) |
16.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15346617
|
Fisherbrand™
|
C-5, soporte de pinzas (cuerpo de PP, 12 mm de diámetro) |
10.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15366617
|
Fisherbrand™
|
Sonda de temperatura (PT100, clase A, 400C) |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Accesorios para placa calefactora Fisherbrand™ Isotemp, agitadores con placa calefactora RT Basic y Advanced.Optimice el rendimiento y la flexibilidad
- Accessory for use with RT Hotplate, RT Basic and Advanced Hotplate Stirrers
Especificaciones
Para su uso con placa calefactora RT, agitadores con placa calefactora RT Basic y Advanced |