Learn More
Merck Piezas de recambio de soportes de filtro de vacío completamente de vidrio de 47 mm
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Marca:  Merck XX2004708
304.54 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01260kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10596702
  • 375.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Producto accesorio de filtración en vacío de vidrio MilliporeEstos productos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio de Millipore o para proporcionar una configuración alternativa. Este elemento es una pieza de accesorios para los kits de soporte de filtro de vidrio clásicos de Millipore de 47 mm y los kits de soporte de filtro de vidrio Millipore de 47 mm.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Soporte de filtro de vacío completamente de vidrio Millipore de 47 mm
No estéril
47 mm
Pantalla de soporte
Acero inoxidable
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio