Learn More
Merck Accesorios para los kits de portafiltros completamente de vidrio y el kit MilliSolve
Diseñado para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio o para proporcionar una configuración alternativa
Marca: Merck XX5014704
219.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.64080kg
Descripción
Diseñado para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio o para proporcionar una configuración alternativa
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
500 ml |
Tapón de vidrio esmerilado | |
Tapón de vidrio esmerilado | |
47 mm |