Learn More
Cytiva Adaptador de flujo 16 CA
Actualice las columnas de volumen fijo C agregando adaptadores de flujo (que mantienen constante la altura del lecho y protegen de partículas insolubles) y una camisa termostática Los adaptadores de flujo Cytiva AC16 están disponibles en diferentes tamaños para diferentes diámetros de columna.
Marca: Cytiva 19-5109-01
Detalles adicionales : Peso : 0.18200kg
Descripción
- Hay tres adaptadores de flujo ajustables disponibles para la serie de columnas C (AC 10, AC 16y AC 26),
- Permite alturas de lecho óptimas para cada aplicación, al igual que las chaquetas termostáticas para un control preciso de la temperatura
Especificaciones
Fluoro caucho, caucho de fluorocarbono (FPM), poliamida, polietileno, polipropileno, acero inoxidable | |
Adaptador de flujo 16 CA | |
1/pack |