Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, with separate ROX vial
ABsolute Blue qPCR Mixes utilize Thermo-Start Taq hot start enzyme for increased sensitivity.
Marca: Thermo Scientific™ AB4137A
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
Thermo Scientific™ ABsolute Blue qPCR Mixes contain an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, allowing quick and easy verification that master mix has been dispensed.
- Alto rendimiento: sensibilidad absoluta, comodidad y uniformidad
- Contraste mejorado y errores reducidos: identifique fácil y correctamente la mezcla de reacción alícuota en todas las placas y tubos
- Universal: compatible con todas las plataformas qPCR principales
- Adaptable: disponible con diferentes concentraciones de colorante de referencia pasiva ROX
Especificaciones
Contiene: • Mezcla de qPCR Absolute Blue 1 x 5 ml (2X) • 100 μl MgCl2 (1M) • 25 μl de colorante de referencia ROX (1 mM) Almacenar a -20 °C. |
|
Tubo | |
qPCR | |
Estándar | |
ABsolute Blue | |
400 reacciones | |
2 X | |
ADN, ADNbc |
Sonda de cebado | |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon | |
Mezcla para qPCR | |
2X | |
400 reacciones | |
5 mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.