Learn More
Testo™ Instrumento de medición del nivel de sonido ABS
Marca: Testo™ 0563 8155
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
Especificaciones
Batería de bloque de 9 V, 6F22 | |
Determine el nivel de ruido de forma rápida, sencilla y fiable en el trabajo diario | |
43 mm | |
10 in | |
De 32 a 130 dB | |
0,1 dB | |
7 oz | |
2 in |
255 x 55 x 43 mm | |
2 in | |
Destornillador de ajuste, tornillo articulado de trípode integrado 0,64 cm (0,25 pulg) | |
255 mm | |
Memoria mín./máx. | |
5 s | |
195 g | |
55 mm |