Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento MagBox™ MagLab™
Cree espacio de almacenamiento sin saturar espacios de trabajo limitados. La caja de almacenamiento Fisherbrand™ MagLab™ MagBox™ utiliza un montaje magnético para almacenar diversos suministros de laboratorio y oficina fuera de la mesa de trabajo. Fabricada con plástico ABS resistente y de colores brillantes.
Marca: Fisherbrand™
16.72 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
Descripción
Cree espacio de almacenamiento de laboratorio fuera de la mesa de trabajo con el sistema de almacenamiento MagLab™- Organice fácilmente los accesorios comunes de laboratorio y oficina fuera de su mesa de trabajo
- El plástico ABS resistente es translúcido para facilitar la identificación del contenido y el acceso
- Cuenta con cuatro potentes imanes para una sujeción segura en la mayoría de las superficies metálicas
- Montaje en superficies no metálicas con una placa de montaje metálica autoadhesiva, suministrada
Especificaciones
Caja de almacenamiento, MagLab™ MagBox™ | |
Plástico ABS | |
1 unidad | |
130 x 78 x 102 mm |
Naranja translúcido | |
1 | |
1 unidad |