Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, letras negras
Optimice las aplicaciones de PCR y qPCR con estas placas de 96 pocillos sin faldón, disponibles con letras negras para mejorar el seguimiento de las muestras durante el pipeteo.
Marca: Thermo Scientific™ AB0600L
119.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21896" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
Placas sin faldón de 96 pocillos para su uso en aplicaciones de PCR y qPCR. Tienen un volumen de pocillo de hasta 0,3 ml cuando se combinan con sellos como películas/láminas adhesivas, Thermo-Mat y tiras de tapones. Las placas cuentan con una esquina recortada en H1 y son compatibles con la mayoría de termocicladores.
El fondo del pocillo es transparente para una máxima visibilidad. Disponible en colores variados con caracteres alfanuméricos claros o negros. Compatible con las pipetas multicanal estándares.
Características destacadas- Formato sin faldón compatible con la mayoría de los termocicladores.
- Disponible con caracteres alfanuméricos negros.
- Esquina recortada: H1
- Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
- Volumen máximo de pocillo de 0,3 ml (cuando se utiliza con adhesivo o cierres térmicos)
- Sellable utilizando Thermo-Mat, películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones planos y abovedados.
Especificaciones
Sin código de barras | |
25 placa | |
Microplaca de PCR | |
Sin faldón | |
0,3 ml | |
0,2 mL |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Transparente, Transparente | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Polipropileno | |
96 | |
Estándar |