Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con tapón de rosca de 5 ml y código de barras 2D ABgene™
Los tubos de almacenamiento ABgene con tapa roscada de 5 ml y código de barras 2D, idóneos para el almacenamiento de grandes volúmenes, están encapsulados con un código de barras 2D grabado con láser en la base, para la identificación y el seguimiento seguros de muestras. Nuestros expertos técnicos está a disposición para demostrar la manera de mejorar el manejo de muestras en su laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ AB-1470
804.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21901" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Los tubos con tapón de rosca de 5 ml y código de barras 2D ABgene son idóneos para el almacenamiento de grandes volúmenes y están encapsulados con un código de barras 2D grabado con láser en la base para la identificación y el seguimiento seguros de muestras. Nuestros expertos técnicos está a disposición para demostrar la manera de mejorar el manejo de muestras en su laboratorio. Ofrecemos una gama completa de tubos de almacenamiento con código de barras 2D, gradillas y lectores, pipetas y equipos de manipulación automatizada de líquidos Thermo Scientific™.
Seguimiento rápido y seguro
- Escanee el tubo para guardar los datos en cualquier aplicación o base de datos, o intégrelos mediante diversas opciones de exportación de datos
- Acceda de inmediato a los datos de la muestra e identifique el contenido mediante la exploración del tubo con la función Buscar de la base de datos
- Los códigos de barras se pueden descodificar al instante con los lectores de código de barras Thermo Scientific
Almacenamiento eficiente, diseño superior
- Ahorre un espacio valioso con el denso tamaño de microplaca (48 tubos por gradilla) de las gradillas de congelador apilables Thermo Scientific Abgene
- Las tapas con referencia de cuadrícula permiten ver con facilidad la ubicación de los tubos de almacenamiento
- Los tubos con rosca externa ayudan a evitar la contaminación
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada tubo de almacenamiento para garantizar la legibilidad
- Cada código se verifica con una base de datos completa de todos los tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D para garantizar que no haya duplicados
- Se comprueba la estanqueidad de cada lote de tubos de almacenamiento para garantizar la integridad y seguridad de las muestras
- Todos los tubos tienen certificada la ausencia de ADNasa, ARNasa y ADN
Recomendada para:
Recuperación de muestras individuales; Identificación instantánea de muestras; Identificación segura de muestras archivadas; Envío seguro de muestras
Especificaciones
Tubo con tapón, en gradilla | |
Polipropileno | |
Código de barras 2D |
5 ml | |
en gradilla | |
Sí |