Learn More
Invitrogen™ Kit de microesferas de compensación de anticuerpo total AbC™
Proporciona una técnica uniforme, precisa y sencilla para el ajuste de la compensación de citometría de flujo cuando se utilizan anticuerpos de ratón, rata, hámster o conejo conjugados con fluorocromo con cualquier láser en citometría de flujo.
139.00€ - 415.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de gránulos de captura de compensación total AbC™ y 1 vial de gránulos negativos.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2°C y 8°C
  • Método de detección Fluorescente
    Diámetro (métrico) 6 μm
    Línea de productos AbC™
    Tipo de producto Gránulos de compensación
    Ver más especificaciones
    Productos 2
    Código de producto Marca Precio Cantidad y disponibilidad  
    Código de producto Marca Precio Cantidad y disponibilidad  
    15308666
    Ver documentos Detalles de la promoción
    Invitrogen™
    A10513
    25 pruebas
    139.00€
    25 tests
    Ver productos alternativos
    Ahorre hasta 
    »
    En stock
    para ver el stock
    15384147
    Ver documentos Detalles de la promoción
    Invitrogen™
    A10497
    100 pruebas
    415.00€
    100 tests
    Ver productos alternativos
    Ahorre hasta 
    »
    En stock
    para ver el stock
    Añadir a la cesta
    Descripción
    Descripción
    • La más amplia reactividad multiespecie: para su uso con todos los isotipos de conjugados de anticuerpos de ratón, rata, hámster y conejo
    • Señal más intensa — disponibilidad de microesferas de captura de anticuerpos más sensibles
    • Máxima compatibilidad con láseres: para su uso con todo tipo de láseres
    • Cada kit proporciona microesferas de poliestireno que tienen capacidad para capturar conjugados de anticuerpos fluorescentes (microesferas de compensación positiva) o inertes (microesferas de compensación negativa).
    • Ideal para compensación con todos los isotipos de ratón (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3), rata (IgG1, IgG2a, IgG2b), hámster (IgG armenio e IgG sirio) e inmunoglobulinas de conejo (monoclonales y policlonales). Muestra la reactividad más alta y uniforme a las diferentes subclases de inmunoglobulina de la industria.
    Especificaciones
    Especificaciones
    Contiene 1 vial de gránulos de captura de compensación total AbC™ y 1 vial de gránulos negativos.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2°C y 8°C
  • 6 μm
    Gránulos de compensación
    Tubo
    Temperatura ambiente
    Fluorescente
    AbC™
    cualquier láser (UV a 633/635)
    Citómetro de flujo