Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores refrigerados ARCTIC A28F
El baño termostático de circulación con refrigeración A28F proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 28° a +200 °C y un volumen máximo del baño de 10 litros.
en la oferta
Descripción
El baño termostático de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ A28F proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 28° a +200 °C y un volumen máximo del baño de 10 litros. Potente baño termostático de circulación con un depósito de acero inoxidable que se puede configurar con tres capacidades de refrigeración distintas, intervalos de temperatura y volúmenes para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
Ofrecen una potencia de refrigeración superior, amplios intervalos de temperatura, bombas aspirantes-impelentes potentes y un sofisticado control digital para garantizar la exactitud y la reproducibilidad. Elija entre tres controladores diferentes para disponer de la flexibilidad necesaria para cubrir las necesidades de cada aplicación.- La función de ahorro de energía limita el consumo energético: control preciso de la capacidad de refrigeración dependiente de las necesidades de aplicación
- Pequeños baños termostáticos de circulación con refrigeración optimizados para un tamaño pequeño y un bajo nivel de ruido
- Baños de acero inoxidable robustos
- El termostato se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar su visualización
- Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16, NPT macho de 0,64 cm (0,25 pulg), con 0,95 cm (0,375 pulg) de D.E.
- Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo
- Orificio de desagüe en parte frontal
- Asas integradas
- Refrigerante sin CFC
Incluye:
Cables de control, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies), tapa de baño
Recomendado para:
- Calibración
- Biorreactores
- Evaporadores rotatorios
- Condensadores
- Análisis de muestras y ensayos de materiales
- Preparación de muestras/material