Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo de A27-6 x 50
Mantenga la baja temperatura de las muestras a todas las velocidades al tiempo que disfruta de un alto rendimiento de RCF con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ A27-6 x 50 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 75003007
Descripción
Mantenga bajas temperaturas de las muestras a todas las velocidades y experimente un alto rendimiento de RCF con el rotor de ángulo fijo THERMO Scientific™ A27-6 x 50 ml, Que incorpora la innovación de rotores—desde el intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™, hasta la identificación instantánea de rotores Thermo Scientific™ Auto-ID™ y las asas de velocidad de cada tapa del rotor— para reducir el tiempo de preparación de la centrifugación y, al mismo tiempo, proporcionar la tranquilidad de que el rotor es seguro.
Intercambio de rotores con el sistema Auto-Lock:
- Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de tres segundos
- Mayor seguridad y comodidad
- No se necesitan herramientas.
- Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotores Auto-ID:
- Identificación inmediata de un rotor
- Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
- Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad:
- Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
- Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo A27-6x50 | |
Rotor de ángulo fijo | |
79.057 x g | |
97 mm | |
485 | |
29 mm | |
Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000 | |
Sí |
Aluminio | |
6 x 50 mL | |
27.000 rpm | |
24 mm | |
108 mm | |
12,3 lb (5,58 kg) | |
34° |