Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores refrigerados ARCTIC A25B
El baño con refrigeración A25B dispone de una gran zona de trabajo, lo que ofrece una capacidad de procesamiento superior y un flujo de trabajo eficaz, con un intervalo de temperatura de - 25° a +200 °C y un volumen máximo del baño de 21 litros.
4546.00€ - 6096.00€
Especificaciones
Capacidad (imperial) | Desde 0,46 hasta 0,73 pies cúb. |
---|---|
Capacidad (métrico) | De 13 L a 21 L |
Certificaciones/conformidad | CE/ROHS/WEEE |
Capacidad de refrigeración | 500w |
Intervalo de temperatura | De -25 °C a +100 °C |
Código de producto | Marca | Caudal | Tipo de controlador | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Tipo de controlador | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11660901
|
Thermo Scientific™
1554251 |
20 L/min | AC150 | 230 V | 50 Hz |
5750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11670921
|
Thermo Scientific™
1564251 |
20 L/min | AC200 | 230 V | 50 Hz |
6096.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11620851
|
Thermo Scientific™
1524251 |
17 L/min | SC100 | 230 V | 50 Hz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10499978
|
Thermo Scientific™
1534251 |
17 L/min | SC150 | 230 V | 50 Hz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Los baños con refrigeración Thermo Scientific™ A25B disponen de una gran zona de trabajo, lo que ofrece una capacidad de procesamiento superior y un flujo de trabajo eficaz, con un intervalo de temperatura de - 25° a +200 °C y un volumen máximo del baño de 21 litros. Configure su baño con refrigeración con un controlador Thermo Scientific STANDARD, ADVANCED o PREMIUM para cubrir las necesidades de capacidad e intervalos de temperatura de sus aplicaciones.
Los baños con refrigeración se utilizan principalmente para controlar las muestras de temperatura contenidas, de forma que es importante evaluar las especificaciones de las dimensiones del área de trabajo. Estos equipos también pueden emplearse en un conjunto limitado de aplicaciones con refrigeración.- Baños de acero inoxidable robustos
- El termostato se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar su visualización
- Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16, NPT macho de 0,64 cm (0,25 pulg), con 0,95 cm (0,375 pulg) de D.E.
- Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo
- Orificio de desagüe en parte frontal
- Asas integradas
- Refrigerante sin CFC
Incluye:
Cables de control, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies).
Recomendado para:
- Calibración
- Biorreactores
- Evaporadores rotatorios
- Condensadores
- Análisis de muestras y ensayos de materiales
- Preparación de muestras/material
Especificaciones
Desde 0,46 hasta 0,73 pies cúb. | |
CE/ROHS/WEEE | |
De -25 °C a +100 °C | |
9,6 in | |
24,4 cm | |
8,8 in | |
22,4 cm | |
74 cm | |
23,3 cm | |
42,3 kg |
De 13 L a 21 L | |
500w | |
21,3 in | |
54,1 cm | |
12,8 in | |
32,4 cm | |
29,1 in | |
9,2 in | |
93,1 lb. |