Learn More
Thermo Scientific™ Baños de circulación refrigerados ARCTIC A25
El baño termostático de circulación con refrigeración A25 proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 25 ° a + 200 °C y un volumen máximo del baño de 12 litros.
Marca:  Thermo Scientific™ 1535251
4654.54 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21916" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11640871
  • 5160.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El baño termostático de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ A25 proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 25 ° a + 200 °C y un volumen máximo del baño de 12 litros. Potentes baños termostáticos de circulación con un depósito de acero inoxidable que se pueden configurar con capacidades de refrigeración distintas, intervalos de temperatura y volúmenes para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
Ofrece una potencia de refrigeración superior, amplios intervalos de temperatura, bombas aspirantes-impelentes potentes y un sofisticado control digital para garantizar la exactitud y la reproducibilidad. Elija entre tres controladores diferentes para disponer de la flexibilidad necesaria para cubrir las necesidades de cada aplicación.
  • La función de ahorro de energía limita el consumo energético: control preciso de la capacidad de refrigeración dependiente de las necesidades de aplicación
  • Los baños de circulación refrigerados pequeños están optimizados para ocupar poco espacio y tener un bajo nivel de ruido.
  • Baños de acero inoxidable robustos
  • El termostato se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los lados del baño y facilitar la visualización.
  • Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16 × 1, macho NPT de 0,64 cm (0,25 pulg), 0,952 cm (0,375 pulg) de D.E.
  • Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo.
  • Orificio de desagüe en la parte frontal
  • Asas integradas
  • Refrigerante sin CFC
Incluye:
cables de control, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies), tapa de baño
Recomendada para:
  • Calibración
  • Biorreactores
  • Evaporadores rotatorios
  • Condensadores
  • Análisis de muestras y materiales
  • Preparación de muestras y materiales
Especificaciones
Especificaciones
3,17 gal
12 L
RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica
17 L/min
De -25 °C a +100 °C
3/FL
SC150
19 in
48,3 cm
10,7 in
27,3 cm
28 in
8 in
79,5 lb.
230 V, 50 Hz
50 Hz
SC150
CE/ROHS/WEEE
500w
Bomba de fuerza y aspiración
300 mbar (4,35 psi)
0,02 °C
48,3 x 27,3 x 71,1 cm
7,2 in
18,4 cm
6,8 in
17,3 cm
71,1 cm
20,4 cm
36,1 kg
230 V
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico