Learn More
Thermo Scientific™ Baños de circulación refrigerados ARCTIC A25
El baño termostático de circulación con refrigeración A25 proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 25 ° a + 200 °C y un volumen máximo del baño de 12 litros.
Marca: Thermo Scientific™ 1565251
Descripción
El baño termostático de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ A25 proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 25 ° a + 200 °C y un volumen máximo del baño de 12 litros. Potentes baños termostáticos de circulación con un depósito de acero inoxidable que se pueden configurar con capacidades de refrigeración distintas, intervalos de temperatura y volúmenes para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
Ofrece una potencia de refrigeración superior, amplios intervalos de temperatura, bombas aspirantes-impelentes potentes y un sofisticado control digital para garantizar la exactitud y la reproducibilidad. Elija entre tres controladores diferentes para disponer de la flexibilidad necesaria para cubrir las necesidades de cada aplicación.- La función de ahorro de energía limita el consumo energético: control preciso de la capacidad de refrigeración dependiente de las necesidades de aplicación
- Los baños de circulación refrigerados pequeños están optimizados para ocupar poco espacio y tener un bajo nivel de ruido.
- Baños de acero inoxidable robustos
- El termostato se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los lados del baño y facilitar la visualización.
- Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16 × 1, macho NPT de 0,64 cm (0,25 pulg), 0,952 cm (0,375 pulg) de D.E.
- Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo.
- Orificio de desagüe en la parte frontal
- Asas integradas
- Refrigerante sin CFC
Incluye:
cables de control, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies), tapa de baño
Recomendada para:
- Calibración
- Biorreactores
- Evaporadores rotatorios
- Condensadores
- Análisis de muestras y materiales
- Preparación de muestras y materiales
Especificaciones
3,17 gal | |
12 L | |
500w | |
Bomba de fuerza y aspiración | |
475 mbar (6,89 psi) | |
0,01 °C | |
48,3 x 27,3 x 71,1 cm | |
7,2 in | |
18,4 cm | |
6,8 in | |
17,3 cm | |
71,1 cm | |
20,4 cm | |
36,1 kg | |
230 V |
AC200 | |
CE/ROHS/WEEE | |
20 L/min | |
De -25 °C a +100 °C | |
3/FL | |
AC200 | |
19 in | |
48,3 cm | |
10,7 in | |
27,3 cm | |
28 in | |
8 in | |
79,5 lb. | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |