Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de rosca corta de 9 mm, boca ancha, ámbar
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos.
16.00€ - 144.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
---|---|
Material | Vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Estilo de cuello | Rosca corta |
Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
Código de producto | Marca | Estilo de la base | Volumen (métrico) | Marking Spot | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de la base | Volumen (métrico) | Marking Spot | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10080952
|
Fisherbrand™
|
Fondo plano | 1,85 ml | Sí | Con etiqueta |
23.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11595894
|
Fisherbrand™
|
Fondo plano | < 1,85/ml | No | Silanizado |
65.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10145714
|
Fisherbrand™
|
Fondo plano | 0,34 ml | Sí | Parte superior unida |
144.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16398357
|
Fisherbrand™
|
Fondo plano | < 1,85/ml | No | SureStop |
16.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- 9 mm
- Rosca corta
- Vidrio
- Boca ancha
- Ámbar
Especificaciones
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
100 |
Vidrio | |
Rosca corta | |
32 mm | |
ND9 |