Learn More
Fisherbrand™ 9mm PP Short Thread Seal, Red, Center hole, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
175.00€ - 474.00€
Especificaciones
Descripción | Tapón de rosca corta |
---|---|
Diámetro de la abertura (métrico) | 6 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11844830
|
Fisherbrand™
|
Caucho natural/TEF | Rojo-naranja, Transparente, Rojo | 1 mm |
206.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11854830
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | Rojo, Blanca | 1 mm |
418.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11864830
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | Rojo, Blanca | 1 mm |
311.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11874830
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | Azul, Blanco, Rojo | 1 mm |
474.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11894830
|
Fisherbrand™
|
PTFE virgen | Rojo | 0,2 mm |
175.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11834850
|
Fisherbrand™
|
Caucho y teflón rojos | Beige, Rojo-naranja, Rojo | 1 mm |
238.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Elimination of septum push-through
- Increased sealing capability
- Improved autosampler compatibility
- Flexibility to select the best septum for your instrument and applications
- Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling
- Easy-on, easy-off convenience with just one turn
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Closures have the profile of a crimp or snap closure for compatibility with robotic autosamplers
Especificaciones
Tapón de rosca corta | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
Tapón de rosca |
6 mm | |
Polipropileno | |
100 |