Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático de boca ancha con rosca transparente sin montar de 9 mm.
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos previamente montados.
Marca:  Thermo Scientific™ C4000-78W
Detalles adicionales : Peso : 0.34700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12483528
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales transparentes de boca ancha de 9 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Convenience Kits with 2mL, 12 × 32mm vials
  • I-D vials feature write-on patch with graduations at 0.5, 1.0 and 1.5mL
  • Blue caps with your choice of vial and preassembled seals with septa
  • Packaged in two-compartment benchtop storage tray
  • All items remain dust-free
  • Caps with pre-inserted septa are not attached to vials (packed in separate polybag)
Especificaciones
Especificaciones
Black
Clear
2 mL
100
Yes
Clear Glass I-D; Bonded PTFE/Silicone septum
Glass, PTFE, Silicone
Bonded PTFE/Silicone
9-425
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.