Learn More
Thermo Scientific™ Kits de roscas transparentes certificadas para MS (espectrometría de masas) de 9 mm
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados para aplicaciones de LC/MS y GC/MS de alta sensibilidad. En el lote completo se han probado 15 parámetros fundamentales.
93.45€ - 237.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
N.° por paquete | 100 |
Marking Spot | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Color del tapón | Septo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Color del tapón | Septo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12663595
|
Thermo Scientific™
MSCERT4015-135W |
Kit montado, vial de rosca de 13-425 de 4 mL | Negro | PTFE transparente/silicona transparente unida |
174.36€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15220399
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-34W |
Kit práctico, vial de tornillo SureStop de 2 mL y 9 mm con cierre AVCS | Azul | Silicona azul/PTFE |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15210399
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-40W |
Vial SureStop transparente de 2 mL con certificación MS | Azul | Silicona azul/PTFE |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15358056
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-30LVW |
Práctico kit, vial de rosca con inserto fundido, 200 µL, 9 mm | Azul | PTFE transparente/silicona transparente unida |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15378056
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-31LVW |
Kit práctico, vial de rosca con inserto fundido de 350 μl de 9 mm | Azul | PTFE transparente/silicona transparente unida |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15328066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-36LVW |
Kit práctico, vial de rosca con inserto fundido de 200 μl de 9 mm | Gris | PTFE natural/silicona transparente unidos; precortado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15338066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-37LVW |
Kit práctico, vial de rosca con inserto fundido de 350 μl de 9 mm | Gris | PTFE natural/silicona transparente unidos; precortado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15318046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-69LV |
Kit práctico con certificación nacional, vial de tornillo de 9 mm, inserto fundido de 350 μl | Negro | PTFE rojo/silicona blanca unidos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. Se han utilizado diversos métodos para probar 15 parámetros fundamentales en el lote completo de kits de viales certificados de rosca de vidrio transparentes de 9 mm Thermo Scientific™ National. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad. Estos viales, fabricados en vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A), están disponibles en kits montados y sin montar. Tiene a su disposición una amplia variedad de viales de 9 mm de boca ancha y diversos tapones para adaptarse a su aplicación.
Kits sin montar- 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados.
- Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes.
- 100 viales con tapones y septos precolocados.
- Envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
100 | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.